Få mere at vide
N-(4-(tert-Butyl)benzyl)-N-methyl-1-(naphthalen-1-yl)methanamine hydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31025107
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31025107 25 g 25g
31018465 5 g -
31018993 100 g -
31015123 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 31025107 Proveedor BLD Pharm N.º de proveedor BD11905625g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale N-(4-(tert-Butyl)benzyl)-N-methyl-1-(naphthalen-1-yl)methanamine hydrochloride
CAS 101827-46-7
Molekylær formel C23H28ClN
MDL nummer MFCD00917064
Mængde 25 g
SMIL CN(CC1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1)CC2=C3C=CC=CC3=CC=C2.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 353.93
Procent renhed 98%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.