Få mere at vide
N-[4-(Pyrimidin-2-ylsulfamoyl)phenyl]acetamide (Acetylsulfadiazine), Mikromol™
Artikelnummer. 17981336
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17981336 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17981336 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0623.02
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-[4-(Pyrimidin-2-ylsulfamoyl)phenyl]acetamide (Acetylsulfadiazine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetylsulfadiazine
CAS 127-74-2
Analyt- eller komponentnavne Acetylsulfadiazine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H12 N4 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N-[4-(Pyrimidin-2-ylsulfamoyl)phenyl]acetamide, Sulfadiazine Imp. E (Pharmeuropa), Acetylsulfadiazine, N-Acetyl Sulfadiazine, N-[4-[(2-Pyrimidinylamino)sulfonyl]phenyl]acetamide, 2-[(p-Acetamidophenyl)sulfonamido]pyrimidine, N4-Acetylsulfadiazine, 4’-(2-Pyrimidinylsulfamoyl)acetanilide, 4N-Acetylsulfadiazine, Sulfadiazine Impurity E
InChI formel InChI=1S/C12H12N4O3S/c1-9(17)15-10-3-5-11(6-4-10)20(18,19)16-12-13-7-2-8-14-12/h2-8H,1H3,(H,15,17)(H,13,14,16)
SMIL CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ncccn2
IUPAC navn N-[4-(pyrimidin-2-ylsulfamoyl)phenyl]acetamide
Molekylvægt (g/mol) 292.31
Mængde 50 mg
Formel vægt 292.063 g/mol