Få mere at vide
N-[4-(Pyrimidin-2-ylsulfamoyl)phenyl]acetamide (Acetylsulfadiazine), Mikromol™
Beskrivelse
N-[4-(Pyrimidin-2-ylsulfamoyl)phenyl]acetamide (Acetylsulfadiazine)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetylsulfadiazine |
| CAS | 127-74-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Acetylsulfadiazine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H12 N4 O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | N-[4-(Pyrimidin-2-ylsulfamoyl)phenyl]acetamide, Sulfadiazine Imp. E (Pharmeuropa), Acetylsulfadiazine, N-Acetyl Sulfadiazine, N-[4-[(2-Pyrimidinylamino)sulfonyl]phenyl]acetamide, 2-[(p-Acetamidophenyl)sulfonamido]pyrimidine, N4-Acetylsulfadiazine, 4’-(2-Pyrimidinylsulfamoyl)acetanilide, 4N-Acetylsulfadiazine, Sulfadiazine Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N4O3S/c1-9(17)15-10-3-5-11(6-4-10)20(18,19)16-12-13-7-2-8-14-12/h2-8H,1H3,(H,15,17)(H,13,14,16) |
| SMIL | CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ncccn2 |
| IUPAC navn | N-[4-(pyrimidin-2-ylsulfamoyl)phenyl]acetamide |
| Vis mere |