Få mere at vide
N-(4-Pyridylmethyl)ethylamin, 96%
Artikelnummer. 11313207
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11313207 25 g 25g
11303207 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13714.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 33403-97-3 | C8H12N2 | 136,198 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33403-97-3
Molekylær formel C8H12N2
Molekylvægt (g/mol) 136.198
MDL nummer MFCD00023632
InChI nøgle ZBAMQLFFVBPAOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylaminomethyl pyridine, n-pyridin-4-ylmethyl ethanamine, n-4-pyridylmethyl ethylamine, 4-pyridinemethanamine, n-ethyl, unii-eye32x3w6x, n-ethyl-4-pyridinemethanamine, ethyl pyridin-4-ylmethyl amine, 4-ethylamino methyl pyridine, n-ethyl-4-picolylamine, eye32x3w6x
PubChem CID 96681
IUPAC navn N-(pyridin-4-ylmethyl)ethanamin
SMIL CCNCC1=CC=NC=C1
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale N-(4-Pyridylmethyl)ethylamine
Tæthed 0.98
Kogepunkt 103 °C til 105 °C (8 mmHg)
Flammepunkt 89 °C (192 °F)
Brydningsindeks 1.5175
Mængde 25 g
Beilstein 471685
Formel vægt 136.2
Procent renhed 96%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.