Få mere at vide
N-(4-Pyridylmethyl)ethylamin, 96%
Artikelnummer. 11303207
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11303207 5 g 5g
11313207 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11303207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13714.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 33403-97-3 | C8H12N2 | 136,198 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33403-97-3
Molekylær formel C8H12N2
Molekylvægt (g/mol) 136.198
MDL nummer MFCD00023632
InChI nøgle ZBAMQLFFVBPAOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylaminomethyl pyridine, n-pyridin-4-ylmethyl ethanamine, n-4-pyridylmethyl ethylamine, 4-pyridinemethanamine, n-ethyl, unii-eye32x3w6x, n-ethyl-4-pyridinemethanamine, ethyl pyridin-4-ylmethyl amine, 4-ethylamino methyl pyridine, n-ethyl-4-picolylamine, eye32x3w6x
PubChem CID 96681
IUPAC navn N-(pyridin-4-ylmethyl)ethanamin
SMIL CCNCC1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-Pyridylmethyl)ethylamine
Tæthed 0.98
Kogepunkt 103 °C til 105 °C (8 mmHg)
Flammepunkt 89 °C (192 °F)
Brydningsindeks 1.5175
Mængde 5 g
Beilstein 471685
Formel vægt 136.2
Procent renhed 96%