Få mere at vide
N-(4-Pyridyl)thiourinstof, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10662263
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10662263 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10532083 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10662263 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW02754DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 164670-44-4
Molekylær formel C6H7N3S
Molekylvægt (g/mol) 153.203
MDL nummer MFCD00068177
InChI nøgle HLOFIQOOOSRNFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridylthiourea, n-4-pyridyl thiourea, pyridin-4-yl thiourea, 1-pyridin-4-yl thiourea, 1-4-pyridyl-2-thiourea, pyridin-4-yl-thiourea, amino 4-pyridylamino methane-1-thione, acmc-20amay, n-pyridin-4-ylthiourea, 1-pyridin-4-ylthiourea
PubChem CID 2737249
IUPAC navn pyridin-4-ylthiourinstof
SMIL C1=CN=CC=C1NC(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-Pyridyl)thiourea
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 153.21
Procent renhed 97%