Få mere at vide
N-(4-Pyridyl)-N’-(2,4,6-trichlorophenyl)urea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Pyridyl)-N'-(2,4,6-trichlorophenyl)urea |
| CAS | 97627-27-5 |
| Molekylær formel | C12 H8 Cl3 N3 O |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | N-(4-Pyridyl)-N-(2,4,6-Trichlorophenyl)Urea |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8Cl3N3O/c13-7-5-9(14)11(10(15)6-7)18-12(19)17-8-1-3-16-4-2-8/h1-6H,(H2,16,17,18,19) |
| SMIL | Clc1cc(Cl)c(NC(=O)Nc2ccncc2)c(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 1-pyridin-4-yl-3-(2,4,6-trichlorophenyl)urea |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.57 |
| Formel vægt | 314.9733 |