Få mere at vide
N-(4-Piperidyl)benzamide, Mikromol™
Beskrivelse
N-(4-Piperidyl)benzamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Piperidyl)benzamide |
| CAS | 33953-37-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-(4-Piperidyl)benzamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H16 N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzamide, N-4-piperidinyl-, Benzamide, N-4-piperidyl- (8CI), 4-(Phenylcarboxamido)piperidine, 4-Benzamidopiperidine, N-(4-Piperidinyl)benzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N2O/c15-12(10-4-2-1-3-5-10)14-11-6-8-13-9-7-11/h1-5,11,13H,6-9H2,(H,14,15) |
| SMIL | O=C(NC1CCNCC1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | N-piperidin-4-ylbenzamide |
| Vis mere |