Få mere at vide
N-(4-Piperidyl)benzamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30050374
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050374 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050374 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0802.040025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-(4-Piperidyl)benzamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-Piperidyl)benzamide
CAS 33953-37-6
Analyt- eller komponentnavne N-(4-Piperidyl)benzamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H16 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzamide, N-4-piperidinyl-, Benzamide, N-4-piperidyl- (8CI), 4-(Phenylcarboxamido)piperidine, 4-Benzamidopiperidine, N-(4-Piperidinyl)benzamide
InChI formel InChI=1S/C12H16N2O/c15-12(10-4-2-1-3-5-10)14-11-6-8-13-9-7-11/h1-5,11,13H,6-9H2,(H,14,15)
SMIL O=C(NC1CCNCC1)c2ccccc2
IUPAC navn N-piperidin-4-ylbenzamide
Molekylvægt (g/mol) 204.27
Mængde 25 mg
Formel vægt 204.1263 g/mol