Få mere at vide
N-(4-Piperidin-1-ylbenzyl)cyclopropanamin,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10331063
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10331063 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10187762 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10331063 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC33958CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 857283-76-2
Molekylær formel C15H22N2
Molekylvægt (g/mol) 230.36
MDL nummer MFCD07772814
InChI nøgle UNFZQBXRXGLJLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-piperidin-1-ylbenzyl cyclopropanamine, n-4-piperidin-1-yl phenyl methyl cyclopropanamine, cyclopropyl 4-piperidylphenyl methyl amine, n-4-piperidin-1-yl benzyl cyclopropanamine, benzenemethanamine,n-cyclopropyl-4-1-piperidinyl, n-4-piperidin-1-ylphenyl methyl cyclopropanamine
PubChem CID 7162339
IUPAC navn N-{[4-(piperidin-1-yl)phenyl]methyl}cyclopropanamin
SMIL C(NC1CC1)C1=CC=C(C=C1)N1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-piperidin-1-ylbenzyl)cyclopropanamine
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 230.35
Procent renhed 95%