Få mere at vide
N-4-Phenyl Alpha-Benzylidene-d5 Isobutyrylacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-4-Phenyl a-Benzylidene-d5 Isobutyrylacetamide |
| CAS | 222412-73-9 |
| Molekylær formel | C19H14D5NO2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | N-4-Phenyl A-Benzylidene-D5 Isobutyrylacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19NO2/c1-14(2)18(21)17(13-15-9-5-3-6-10-15)19(22)20-16-11-7-4-8-12-16/h3-14H,1-2H3,(H,20,22)/b17-13-/i3D,5D,6D,9D,10D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(\C=C(/C(=O)Nc2ccccc2)\C(=O)C(C)C)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | (2Z)-4-methyl-3-oxo-2-[(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methylidene]-N-phenylpentanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 298.39 |
| Formel vægt | 298.173 |