Få mere at vide
N-(4-Pentynyl)phthalimid, 97%
Description
N-(4-pentynyl)phthalimid anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N-(4-pentynyl)phthalimid anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Pentynyl)phthalimide |
| Smeltepunkt | 87 °C til 91 °C |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 213.24 |
| Procent renhed | 97% |