Få mere at vide
N-(4-Pentynyl)phthalimid, 97%
Artikelnummer. 15450238
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15450238 5 g 5g
15460238 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450238 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53432.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 6097-07-0 | C13H11NO2 | 213,236 g/mol
N-(4-pentynyl)phthalimid anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-(4-pentynyl)phthalimid anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6097-07-0
Molekylær formel C13H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 213.236
MDL nummer MFCD06798110
InChI nøgle YNZIPXLLPFYDGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-pentynyl phthalimide, 2-pent-4-ynyl isoindoline-1,3-dione, 1-phthalimido-4-pentyne, 2-pent-4-yn-1-yl isoindoline-1,3-dione, n-4-pentynyl phthalimide 97, 2-pent-4-yn-1-yl isoindole-1,3-dione, 5-phthalimido-1-pentyne, 2-pent-4-ynyl-isoindole-1,3-dione
PubChem CID 11769822
IUPAC navn 2-pent-4-ynylisoindol-1,3-dion
SMIL C#CCCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-Pentynyl)phthalimide
Smeltepunkt 87°C to 91°C
Mængde 5 g
Formel vægt 213.24
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(4-Pentynyl)phthalimide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Phthalimido-1-pentyne