Learn More
N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide |
| CAS | 27514-08-5 |
| Molekylær formel | C8H13NO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-(Acetylamino)cyclohexanone, 4-Acetamidocyclohexanone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h7H,2-5H2,1H3,(H,9,10) |
| SMIL | CC(=O)NC1CCC(=O)CC1 |
| IUPAC navn | N-(4-oxocyclohexyl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.19 |
| Formel vægt | 155.0946 |