missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide |
| CAS | 27514-08-5 |
| Molekylær formel | C8H13NO2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 4-(Acetylamino)cyclohexanone, 4-Acetamidocyclohexanone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h7H,2-5H2,1H3,(H,9,10) |
| SMIL | CC(=O)NC1CCC(=O)CC1 |
| IUPAC navn | N-(4-oxocyclohexyl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.19 |
| Formel vægt | 155.0946 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?