missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide, TRC

Artikelnummer. 30427018
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427018 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30427018 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO8497505G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide
CAS 27514-08-5
Molekylær formel C8H13NO2
Mængde 5 g
Synonym 4-(Acetylamino)cyclohexanone, 4-Acetamidocyclohexanone
InChI formel InChI=1S/C8H13NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h7H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
SMIL CC(=O)NC1CCC(=O)CC1
IUPAC navn N-(4-oxocyclohexyl)acetamide
Molekylvægt (g/mol) 155.19
Formel vægt 155.0946
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.