Få mere at vide
N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide, 98%
Artikelnummer. 15411759
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15411759 5 g 5g
15421759 25 g 25g
15431759 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15411759 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64511.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27514-08-5 | C8H13NO2 | 155.197 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27514-08-5
Molekylær formel C8H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 155.197
MDL nummer MFCD03703462
InChI nøgle WZEMYWNHKFIVKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-oxocyclohexyl acetamide, 4-acetamidocyclohexanone, 4-acetamido-cyclohexanone, 4-acetylamino cyclohexanone, 4-n-acetylamino cyclohexanone, 4-n-acetyl-amino-cyclohexanone, n-4-oxo-cyclohexyl-acetamide, acetamide, n-4-oxocyclohexyl, 4-aminocyclohexanone, n-acetyl
PubChem CID 538565
IUPAC navn N-(4-oxocyclohexyl)acetamid
SMIL CC(=O)NC1CCC(=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide
Smeltepunkt 136 °C til 140 °C
Farve Hvid
Mængde 5 g
Beilstein 2803083
Formel vægt 155.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof