Få mere at vide
N-(4-Nitrobenzoyl)-D-serine-d3 Quinine Salt, TRC
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Nitrobenzoyl)-D-serine-d3 Quinine Salt |
| Molekylær formel | C10H7D3N2O6 . C 20H24N2O2 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N2O2.C10H10N2O6/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;13-5-8(10(15)16)11-9(14)6-1-3-7(4-2-6)12(17)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;1-4,8,13H,5H2,(H,11,14)(H,15,16)/t13-,14-,19-,20+;8-/m01/s1/i;5D2,8D |
| SMIL | OC([C@](C([2H])([2H])O)([2H])NC(C1=CC=C(C=C1)N(=O)=O)=O)=O.[H][C@@]2([C@@H](C3=CC=NC4=CC=C(C=C34)OC)O)C[C@@H]5CC[N@]2C[C@@H]5C=C |
| IUPAC navn | (R)-(6-methoxyquinolin-4-yl)((1S,2S,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol (4-nitrobenzoyl)-D-serinate-2,3,3-d3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 581.63 |
| Formel vægt | 581.25 |