missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(4-Nitrobenzoyl)-D-glutamic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Nitrobenzoyl)-D-glutamic Acid |
| CAS | 85646-44-2 |
| Molekylær formel | C12H12N2O7 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O7/c15-10(16)6-5-9(12(18)19)13-11(17)7-1-3-8(4-2-7)14(20)21/h1-4,9H,5-6H2,(H,13,17)(H,15,16)(H,18,19)/t9-/m1/s1 |
| SMIL | OC(=O)CC[C@@H](NC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-[(4-nitrobenzoyl)amino]pentanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 296.23 |
| Formel vægt | 296.0645 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?