Få mere at vide
N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30459242
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30459242 4 x 25 mg
30052476 25 mg
18004010 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459242 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0161.0500254AMP
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide
CAS 13312-12-4
Analyt- eller komponentnavne N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H9 F3 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Flutamide Imp. C (EP), N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, Flutamide Impurity C
InChI formel InChI=1S/C10H9F3N2O3/c1-2-9(16)14-6-3-4-8(15(17)18)7(5-6)10(11,12)13/h3-5H,2H2,1H3,(H,14,16)
Løsningstype Neat
SMIL CCC(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide
Molekylvægt (g/mol) 262.19
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 262.0565 g/mol