Få mere at vide
N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, Mikromol™
Beskrivelse
N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide |
| CAS | 13312-12-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H9 F3 N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Flutamide Imp. C (EP), N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, Flutamide Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9F3N2O3/c1-2-9(16)14-6-3-4-8(15(17)18)7(5-6)10(11,12)13/h3-5H,2H2,1H3,(H,14,16) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCC(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-] |
| Vis mere |