Få mere at vide
N-(4-Nitro-2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Nitro-2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide |
| CAS | 51803-78-2 |
| Molekylær formel | C13H12N2O5S |
| MDL nummer | MFCD00079470 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | CS(=O)(NC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1OC2=CC=CC=C2)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 308.31 |
| Procent renhed | 98% |