missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-[4-(Methylamino)-3-nitrobenzoyl]-N-2-pyridinyl-Beta-alanine-d3 Ethyl Ester Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30468096
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468096 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468096 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM286582100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[4-(Methylamino)-3-nitrobenzoyl]-N-2-pyridinyl-beta-alanine-d3 Ethyl Ester Hydrochloride
CAS 2124271-66-3
Molekylær formel C18H18D3ClN4O5
Mængde 100 mg
Synonym Ethyl 3-[[4-(Methylamino)-3-nitrobenzoyl](pyridin-2-yl)amino]propanoate-d3 Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H20N4O5.ClH/c1-3-27-17(23)9-11-21(16-6-4-5-10-20-16)18(24)13-7-8-14(19-2)15(12-13)22(25)26;/h4-8,10,12,19H,3,9,11H2,1-2H3;1H/i2D3;
SMIL Cl.[2H]C([2H])([2H])Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)N(CCC(=O)OCC)c2ccccn2
IUPAC navn ethyl 3-[[3-nitro-4-(trideuteriomethylamino)benzoyl]-pyridin-2-ylamino]propanoate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 411.85
Formel vægt 411.1389
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.