Få mere at vide
N-(4-Methyl-d3-benzoyl-d4)glycine, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl Hippuric Acid-d7 |
| CAS | 1216588-60-1 |
| Molekylær formel | C10 D7 H4 N O3 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | 2-[[2,3,5,6-Tetradeuterio-4-(trideuteriomethyl)benzoyl]amino]acetic acid, N-(4-Methylbenzoyl)glycine-D7 (methylbenzoyl-D7), N-(4-Methylbenzoyl)glycine-d7, 4-Methylhippuric acid-d7, 2-[[4-(Methyl-d3)benzoyl-2,3,5,6-d4]amino]acetic acid, p-Methylhippuric acid-d7, p-Toluric acid-d7, 4-Methyl hippuric acid-d7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H11NO3/c1-7-2-4-8(5-3-7)10(14)11-6-9(12)13/h2-5 H,6H2,1H3,(H,11,14)(H,12,13)/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1C(=O)NCC(=O)O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 2-[[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trideuteriomethyl)benzoyl]amino]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.242 |
| Formel vægt | 200.118 g/mol |
| Vis mere |