missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(4-Methyl-3-aminophenyl)-4-(4-methylpiperazinomethyl)benzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Methyl-3-aminophenyl)-4-(4-methylpiperazinomethyl)benza |
| CAS | 581076-63-3 |
| Molekylær formel | C20 H26 N4 O |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26N4O/c1-15-3-8-18(13-19(15)21)22-20(25)17-6-4-16(5-7-17)14-24-11-9-23(2)10-12-24/h3-8,13H,9-12,14,21H2,1-2H3,(H,22,25) |
| SMIL | CN1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccc(C)c(N)c3)CC1 |
| IUPAC navn | N-(3-amino-4-methylphenyl)-4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 338.45 |
| Formel vægt | 338.2107 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?