Få mere at vide
N-[4-Methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-4-chloromethyl Benzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Chloromethyl)-N-[4-methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]benzamide |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H20ClN5O/c1-16-4-9-20(28-23(31)18-7-5-17(14-25)6-8-18)13-22(16)30-24-27-12-10-21(29-24)19-3-2-11-26-15-19/h2-13,15H,14H2,1H3,(H,28,31)(H,27,29,30) |
| Formel vægt | 429.1356 |