Få mere at vide
N-(4-Methyl-2-thiazolyl)-guanidinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30464627
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30464627 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30464627 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM331435500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-Methyl-2-thiazolyl)-guanidine hydrochloride
CAS 100599-91-5
Molekylær formel C5H8N4S . HCl
Mængde 500 mg
Synonym Guanidine, N-(4-methyl-2-thiazolyl)-, hydrochloride (1:1) (ACI), Guanidine, (4-methyl-2-thiazolyl)-, monohydrochloride (9CI), 1-(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)guanidine hydrochloride, N-(4-Methyl-2-thiazolyl)guanidine hydrochloride, (4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)guanidine hydrochloride, (4-Methyl-thiazol-2-yl)-guanidine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C5H8N4S.ClH/c1-3-2-10-5(8-3)9-4(6)7;/h2H,1H3,(H4,6,7,8,9);1H
SMIL Cl.Cc1csc(NC(=N)N)n1
IUPAC navn 2-(4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)guanidin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 192.67
Formel vægt 192.0236