Få mere at vide
N-(4-methyl-2-pyridyl)thiourinstof, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426497
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15426497 1 g 1g
15436497 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15426497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33648.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21242-21-7 | C7H9N3S | 167.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21242-21-7
Molekylær formel C7H9N3S
Molekylvægt (g/mol) 167.23
MDL nummer MFCD04117348
InChI nøgle ALLBLAKJCNRLLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-pyridin-2-yl-thiourea, 4-methylpyridin-2-yl-thiourea, 1-4-methylpyridin-2-yl thiourea, 4-methylpyridin-2-yl thiourea, n-4-methyl-2-pyridyl thiourea, n-4-methylpyridin-2-yl thiourea, thiourea, 4-methyl-2-pyridinyl
PubChem CID 2760059
IUPAC navn (4-methylpyridin-2-yl)thiourinstof
SMIL CC1=CC(NC(N)=S)=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-Methyl-2-pyridyl)thiourea
Smeltepunkt 216°C to 220°C
Mængde 1 g
Formel vægt 167.23
Procent renhed 97%