Få mere at vide
N-(4-METHYL-2-NITROPHENYL) MALEIMID, TRC
Artikelnummer. 30180432
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180432 100 mg
30179986 500 mg
30180090 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30180432 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM224798100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91135-77-2
Molekylær formel C11H8N2O4
Molekylvægt (g/mol) 232.19
Synonym 1-(4-Methyl-2-nitrophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione;1-(4-Methyl-2-nitro-phenyl)-pyrrole-2,5-dione;1-(4-Methyl-2-nitrophenyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione;1-(4-Methyl-2-nitrophenyl)pyrrole-2,5-dione;
IUPAC navn 1-(4-methyl-2-nitrophenyl)pyrrol-2,5-dion
SMIL Cc1ccc(N2C(=O)C=CC2=O)c(c1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-METHYL-2-NITROPHENYL)MALEIMIDE
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H8N2O4/c1-7-2-3-8(9(6-7)13(16)17)12-10(14)4-5-11(12)15/h2-6H,1H3
Formel vægt 232.0484