Få mere at vide
N-(4-Methyl-2-nitrophenyl)benzenepropanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Methyl-2-nitrophenyl)benzenepropanamine |
| CAS | 833454-98-1 |
| Molekylær formel | C16H18N2O2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N2O2/c1-13-9-10-15(16(12-13)18(19)20)17-11-5-8-14-6-3-2-4-7-14/h2-4,6-7,9-10,12,17H,5,8,11H2,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc(NCCCc2ccccc2)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.33 |
| Formel vægt | 270.1368 |