Få mere at vide
N-[(4-Methoxyphenyl)diphenylmethyl]-9-[(1S,3R,4S)-2-methylene-4-(phenylmethoxy)-3-[(phenylmethoxy)methyl]cyclopentyl]-6-(phenylmethoxy)-9H-purin-2-amine, Mikromol™
Beskrivelse
N-[(4-Methoxyphenyl)diphenylmethyl]-9-[(1S,3R,4S)-2-methylene-4-(phenylmethoxy)-3-[(phenylmethoxy)methyl]cyclopentyl]-6-(phenylmethoxy)-9H-purin-2-amine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(4-Methoxyphenyl)diphenylmethyl]-9-[(1S,3R,4S)-2-methylene-4-(phenylmethoxy)-3-[(phenylmethoxy)methyl]cyclopentyl]-6-(phenylmethoxy)-9H-purin-2-amine |
| CAS | 142217-80-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-[(4-Methoxyphenyl)diphenylmethyl]-9-[(1S,3R,4S)-2-methylene-4-(phenylmethoxy)-3-[(phenylmethoxy)methyl]cyclopentyl]-6-(phenylmethoxy)-9H-purin-2-amine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C53 H49 N5 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 9H-Purin-2-amine, N-[(4-methoxyphenyl)diphenylmethyl]-9-[(1S,3R,4S)-2-methylene-4-(phenylmethoxy)-3-[(phenylmethoxy)methyl]cyclopentyl]-6-(phenylmethoxy)-, 9H-Purin-2-amine, N-[(4-methoxyphenyl)diphenylmethyl]-9-[2-methylene-4-(phenylmethoxy)-3-[(phenylmethoxy)methyl]cyclopentyl]-6-(phenylmethoxy)-, [1S-(1α,3α,4β)]- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C53H49N5O4/c1-38-46(36-60-33-39-18-8-3-9-19-39)48(61-34-40-20-10-4-11-21-40)32-47(38)58-37-54-49-50(58)55-52(56-51(49)62-35-41-22-12-5-13-23-41)57-53(42-24-14-6-15-25-42,43-26-16-7-17-27-43)44-28-30-45(59-2)31-29-44/h3-31,37,46-48H,1,32-36H2,2H3,(H,55,56,57)/t46-,47-,48-/m0/s1 |
| SMIL | COc1ccc(cc1)C(Nc2nc(OCc3ccccc3)c4ncn([C@H]5C[C@H](OCc6ccccc6)[C@@H](COCc7ccccc7)C5=C)c4n2)(c8ccccc8)c9ccccc9 |
| IUPAC navn | N-[(4-methoxyphenyl)-diphenylmethyl]-9-[(1S,3R,4S)-2-methylidene-4-phenylmethoxy-3-(phenylmethoxymethyl)cyclopentyl]-6-phenylmethoxypurin-2-amine |
| Vis mere |