Få mere at vide
N-[[(4-Methoxyphenyl)amino]carbonyl]-3-(1-methyl-2-phenylethyl)sydnone Imine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(((4-Methoxyphenyl)amino)carbonyl)-3-(1-methyl-2-phenylethyl)sydnone Imine |
| CAS | 66404-54-4 |
| Molekylær formel | C19H20N4O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 5-[[[(4-Methoxyphenyl)amino]carbonyl]amino]-3-(1-methyl-2-phenylethyl)-1,2,3-oxadiazolium Inner Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N4O3/c1-14(12-15-6-4-3-5-7-15)23-13-18(26-22-23)21-19(24)20-16-8-10-17(25-2)11-9-16/h3-11,13-14H,12H2,1-2H3,(H-,20,21,22,24) |
| SMIL | COc1ccc(NC(=O)[N-]c2on[n+](c2)C(C)Cc3ccccc3)cc1 |
| IUPAC navn | (4-methoxyphenyl)carbamoyl-[3-(1-phenylpropan-2-yl)oxadiazol-3-ium-5-yl]azanide |
| Molekylvægt (g/mol) | 352.39 |
| Formel vægt | 352.1535 |