Få mere at vide
N-[4-(Methoxymethyl)-1-[2-(3-thienyl)ethyl]-4-piperidinyl]-N-phenyl-propanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[4-(Methoxymethyl)-1-[2-(thiophen-3-yl)ethyl]piperidin-4-yl]-N-phenylpropanamide |
| CAS | 79146-60-4 |
| Molekylær formel | C22 H30 N2 O2 S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | N-[4-(Methoxymethyl)-1-[2-(3-thienyl)ethyl]-4-piperidinyl]-N-phenyl-propanamide, N-[4-(Methoxymethyl)-1-[2-(3-thienyl)ethyl]-4-piperidinyl]-N-phenylpropanamide, N-[4-(Methoxymethyl)-1-[2-(thiophen-3-yl)ethyl]piperidin-4-yl]-N-phenylpropanamide, Sufentanil Imp. F (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30N2O2S/c1-3-21(25)24(20-7-5-4-6-8-20)22(18-26-2)11-14-23(15-12-22)13-9-19-10-16-27-17-19/h4-8,10,16-17H,3,9,11-15,18H2,1-2H3 |
| SMIL | CCC(=O)N(c1ccccc1)C2(COC)CCN(CCc3ccsc3)CC2 |
| IUPAC navn | N-[4-(methoxymethyl)-1-(2-thiophen-3-ylethyl)piperidin-4-yl]-N-phenylpropanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 386.551 |
| Formel vægt | 386.203 |