Få mere at vide
N-(4-Methoxybenzyl)-N-methylamine, TRC
Artikelnummer. 30465286
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30465286 25 g
1 options
Artikelnummer. 30465286 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM29284325G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-Methoxybenzyl)-N-methylamine
CAS 702-24-9
Molekylær formel C9H13NO
Mængde 25 g
Synonym 4-Methoxy-N-methylbenzenemethanamine, (4-Methoxyphenyl)-N-methylmethanamine, (p-Methoxybenzyl)methylamine, 1-(4-Methoxyphenyl)-N-methylmethanamine, 4-Methoxy-N-methylbenzylamine, 4-Methoxybenzyl-N-methylamine, N-Benzyl-N-methyl-p-anisidine, N-Methyl-4-methoxybenzylamine, N-Methyl-p-methoxybenzylamine, [(4-Methoxyphenyl)methyl](methyl)amine, p-Methoxy-N-methylbenzylamine
InChI formel InChI=1S/C9H13NO/c1-10-7-8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-6,10H,7H2,1-2H3
SMIL CNCc1ccc(OC)cc1
IUPAC navn 1-(4-methoxyphenyl)-N-methylmethanamine
Molekylvægt (g/mol) 151.21
Formel vægt 151.0997