Få mere at vide
N-(4-Methoxybenzyl)-N-2-pyridinyl-1,2-ethanediamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Methoxybenzyl)-N-2-pyridinyl-1,2-ethanediamine |
| CAS | 109912-28-9 |
| Molekylær formel | C15 H19 N3 O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19N3O/c1-19-14-7-5-13(6-8-14)12-18(11-9-16)15-4-2-3-10-17-15/h2-8,10H,9,11-12,16H2,1H3 |
| SMIL | COc1ccc(CN(CCN)c2ccccn2)cc1 |
| IUPAC navn | N'-[(4-methoxyphenyl)methyl]-N'-pyridin-2-ylethane-1,2-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 257.33 |
| Formel vægt | 257.1528 |