missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(4-Methoxybenzyl)-4-chloro-2-(trifluoroacetyl)aniline, TRC

Artikelnummer. 30472343
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472343 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30472343 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM261068100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(4-Methoxybenzyl)-4-chloro-2-(trifluoroacetyl)aniline
CAS 173676-54-5
Molekylær formel C16 H13 Cl F3 N O2
Mængde 100 mg
Synonym N-(4-Methoxybenzyl)-4-chloro-2-(trifluoroacetyl)aniline, Ethanone, 1-[5-chloro-2-[[(4-methoxyphenyl)methyl]amino]phenyl]-2,2,2-trifluoro-
InChI formel InChI=1S/C16H13ClF3NO2/c1-23-12-5-2-10(3-6-12)9-21-14-7-4-11(17)8-13(14)15(22)16(18,19)20/h2-8,21H,9H2,1H3
SMIL COc1ccc(CNc2ccc(Cl)cc2C(=O)C(F)(F)F)cc1
IUPAC navn 1-[5-chloro-2-[(4-methoxyphenyl)methylamino]phenyl]-2,2,2-trifluoroethanone
Molekylvægt (g/mol) 343.73
Formel vægt 343.0587
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.