Få mere at vide
N-(4-Methoxybenzyl)-4-chloro-2-(trifluoroacetyl)aniline, Mikromol™
Beskrivelse
N-(4-Methoxybenzyl)-4-chloro-2-(trifluoroacetyl)aniline
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Methoxybenzyl)-4-chloro-2-(trifluoroacetyl)aniline |
| CAS | 173676-54-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-(4-Methoxybenzyl)-4-chloro-2-(trifluoroacetyl)aniline |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H13 Cl F3 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | N-(4-Methoxybenzyl)-4-chloro-2-(trifluoroacetyl)aniline, Ethanone, 1-[5-chloro-2-[[(4-methoxyphenyl)methyl]amino]phenyl]-2,2,2-trifluoro- |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13ClF3NO2/c1-23-12-5-2-10(3-6-12)9-21-14-7-4-11(17)8-13(14)15(22)16(18,19)20/h2-8,21H,9H2,1H3 |
| SMIL | COc1ccc(CNc2ccc(Cl)cc2C(=O)C(F)(F)F)cc1 |
| IUPAC navn | 1-[5-chloro-2-[(4-methoxyphenyl)methylamino]phenyl]-2,2,2-trifluoroethanone |
| Vis mere |