Få mere at vide
N-(4-Methoxybenzyl)-2-pyrimidinamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Methoxybenzyl)-2-pyrimidinamine |
| CAS | 6957-21-7 |
| Molekylær formel | C12H13N3O |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | N-(4-Methoxybenzyl)pyrimidin-2-amine, NSC 66170 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N3O/c1-16-11-5-3-10(4-6-11)9-15-12-13-7-2-8-14-12/h2-8H,9H2,1H3,(H,13,14,15) |
| SMIL | COC1=CC=C(CNC2=NC=CC=N2)C=C1 |
| IUPAC navn | N-(4-methoxybenzyl)pyrimidin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.25 |
| Formel vægt | 215.11 |