Få mere at vide
N-(4-Methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-N-methylurea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-1-methylurea |
| CAS | 220225-04-7 |
| Molekylær formel | C7 H11 N5 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-(4-Methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-N-methylurea |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N5O2/c1-4-9-6(12(2)5(8)13)11-7(10-4)14-3/h1-3H3,(H2,8,13) |
| SMIL | COc1nc(C)nc(n1)N(C)C(=O)N |
| IUPAC navn | 1-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-1-methyl-urea |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.194 |
| Formel vægt | 197.0913 |