missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(4-Methoxy-2-nitrophenyl)-4-thiazolecarboxamide-13C2,15N, TRC

Artikelnummer. 30480577
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480577 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30480577 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26499210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(4-Methoxy-2-nitrophenyl)-4-thiazolecarboxamide-13C2,15N
CAS 1391053-84-1
Molekylær formel C913C2H9N215NO4S
Mængde 10 mg
Synonym 2'-Nitro-4-thiazolecarbox-p-anisidide-13C2,15N
InChI formel InChI=1S/C11H9N3O4S/c1-18-7-2-3-8(10(4-7)14(16)17)13-11(15)9-5-19-6-12-9/h2-6H,1H3,(H,13,15)/i9+1,11+1,14+1
SMIL COc1ccc(N[13C](=O)[13c]2cscn2)c(c1)[15N+](=O)[O-]
IUPAC navn N-[4-methoxy-2-[oxido(oxo)azaniumyl]phenyl]-(4^{13}C)1,3-thiazole-4-(^{13}C)carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 282.25
Formel vægt 282.0351
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.