Få mere at vide
N-(4-Methoxy-2-methyl-6-quinolinyl)acetamid, TRC
Artikelnummer. 30473932
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30473932 1 g
1 options
Artikelnummer. 30473932 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM1007951G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-Methoxy-2-methyl-6-quinolinyl)acetamide
CAS 100795-23-1
Molekylær formel C13H14N2O2
Mængde 1 g
Synonym 6-Acetamido-4-methoxy-quinaldine
InChI formel InChI=1S/C13H14N2O2/c1-8-6-13(17-3)11-7-10(15-9(2)16)4-5-12(11)14-8/h4-7H,1-3H3,(H,15,16)
SMIL COc1cc(C)nc2ccc(NC(=O)C)cc12
Molekylvægt (g/mol) 230.26
Formel vægt 230.1055