Få mere at vide
N-(4-Hydroxyphenyl)propanamide (N-Propionyl-4-aminophenol), Mikromol™
Beskrivelse
N-(4-Hydroxyphenyl)propanamide (N-Propionyl-4-aminophenol)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Propionamidophenol |
| CAS | 1693-37-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Propionamidophenol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H11 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Paracetamol Imp. B (EP), Acetaminophen USP Related Compound B, Acetaminophen USP RC B, N-(4-Hydroxyphenyl)-propanamide, N-Propionyl-4-aminophenol, Acetaminophen Related Compound B, Paracetamol Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c1-2-9(12)10-7-3-5-8(11)6-4-7/h3-6,11H,2H2,1H3,(H,10,12) |
| SMIL | CCC(=O)Nc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC navn | N-(4-hydroxyphenyl)propanamide |
| Vis mere |