Få mere at vide
N-(4-Hydroxyphenyl)maleimide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Hydroxyphenyl)maleimide |
| CAS | 7300-91-6 |
| Molekylær formel | C10H7NO3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7NO3/c12-8-3-1-7(2-4-8)11-9(13)5-6-10(11)14/h1-6,12H |
| SMIL | Oc1ccc(cc1)N2C(=O)C=CC2=O |
| IUPAC navn | 1-(4-hydroxyphenyl)pyrrole-2,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.17 |
| Formel vægt | 189.0426 |