Få mere at vide
N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide-2,2,2-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetaminophen methyl-d3 |
| CAS | 60902-28-5 |
| Molekylær formel | C8 2H3 H6 N O2 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Acetaminophen D3 (Methyl D3), Acetamide-2,2,2-d3, N-(4-hydroxyphenyl)-, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide-2,2,2-d3, Paracetamol D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11 H,1H3,(H,9,10)/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)Nc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC navn | 2,2,2-trideuterio-N-(4-hydroxyphenyl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.18 |
| Formel vægt | 154.0822 g/mol |
| Vis mere |