missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(4-Hydroxyphenyl)-5-methyl-2-1H-pyridone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Hydroxyphenyl)-5-methyl-2-1H-pyridone |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO2/c1-9-2-7-12(15)13(8-9)10-3-5-11(14)6-4-10/h2-8,14H,1H3 |
| Formel vægt | 201.079 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?