Få mere at vide
N-(4-Hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4)acetamide, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Paracetamol-D4 |
| CAS | 64315-36-2 |
| Molekylær formel | C8 2H4 H5 N O2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Paracetamol-D4, Acetaminophen-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11 H,1H3,(H,9,10)/i2D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(NC(=O)C)c([2 H])c([2 H])c1O |
| IUPAC navn | N-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxyphenyl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.19 |
| Formel vægt | 155.0884 g/mol |
| Vis mere |