Få mere at vide
N-(4-Hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4)acetamide-2,2,2-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Paracetamol-D7 |
| CAS | 1219798-53-4 |
| Molekylær formel | C8 D7 H2 N O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Acetamide-2,2,2-d3, N-(4-hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4)-, Paracetamol-D4 (acetyl-D3,phenyl-D4), Paracetamol-D7, Paracetamol-d7, Acetaminophen-d7, 4-Hydroxy-2,3,5,6-tetradeutero(trideuteroacet)anilide, N-(4-Hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4)acetamide-2,2,2-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)/i1D3,2D,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(NC(=O)C([2H])([2H])[2H])c([2H])c([2H])c1O |
| IUPAC navn | 2,2,2-trideuterio-N-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxyphenyl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.206 |
| Formel vægt | 158.107 |