Få mere at vide
N-(4-Hydroxy)benzyl Ractopamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Hydroxy)benzyl Ractopamine |
| CAS | 1330264-65-7 |
| Molekylær formel | C25H29NO4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy-alpha-[[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]-N-(4-hydroxy)benzylamino]methyl]benzenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C25H29NO4/c1-18(2-3-19-4-10-22(27)11-5-19)26(16-20-6-12-23(28)13-7-20)17-25(30)21-8-14-24(29)15-9-21/h4-15,18,25,27-30H,2-3,16-17H2,1H3/t18-,25+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H](CCc1ccc(O)cc1)N(C[C@H](O)c2ccc(O)cc2)Cc3ccc(O)cc3 |
| IUPAC navn | 4-[(3R)-3-[[(2R)-2-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]-[(4-hydroxyphenyl)methyl]amino]butyl]phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 407.5 |
| Formel vægt | 407.2097 |