Få mere at vide
N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]octanamide (N-Vanillyloctanamide), Mikromol™
Beskrivelse
N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]octanamide (N-Vanillyloctanamide)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-octanamide (N-Vanillyloctanamide) |
| CAS | 58493-47-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-octanamide (N-Vanillyloctanamide) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H25 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-octanamide, N-Vanillyloctanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H25NO3/c1-3-4-5-6-7-8-16(19)17-12-13-9-10-14(18)15(11-13)20-2/h9-11,18H,3-8,12H2,1-2H3,(H,17,19) |
| SMIL | CCCCCCCC(=O)NCc1ccc(O)c(OC)c1 |
| IUPAC navn | N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]octanamide |
| Vis mere |