Få mere at vide
N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-decanamide (N-Vanillyldecanamide), Mikromol™
Beskrivelse
N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-decanamide (N-Vanillyldecanamide)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Vanillyldecanamide |
| CAS | 31078-36-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Vanillyldecanamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H29 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-decanamide, N-Vanillyldecanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H29NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-18(21)19-14-15-11-12-16(20)17(13-15)22-2/h11-13,20H,3-10,14H2,1-2H3,(H,19,21) |
| SMIL | CCCCCCCCCC(=O)NCc1ccc(O)c(OC)c1 |
| IUPAC navn | N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]decanamide |
| Vis mere |