Få mere at vide
N-(4-Hydroxy-3-methoxyphenethyl)-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Hydroxy-3-methoxyphenethyl)-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)acetamide |
| CAS | 21411-19-8 |
| Molekylær formel | C18H21NO5 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3-Hydroxy-N-[2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)ethyl]-4-methoxybenzeneacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21NO5/c1-23-16-6-4-13(9-15(16)21)11-18(22)19-8-7-12-3-5-14(20)17(10-12)24-2/h3-6,9-10,20-21H,7-8,11H2,1-2H3,(H,19,22) |
| SMIL | COc1ccc(CC(=O)NCCc2ccc(O)c(OC)c2)cc1O |
| IUPAC navn | 2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-N-[2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)ethyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 331.36 |
| Formel vægt | 331.142 |