Få mere at vide
N-(4-Hydroxy-2-methyl-6-quinolinyl)acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Hydroxy-2-methyl-6-quinolinyl)acetamide |
| CAS | 1140-81-4 |
| Molekylær formel | C12H12N2O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | N-(4-Hydroxy-2-methyl-6-quinolinyl)acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O2/c1-7-5-12(16)10-6-9(14-8(2)15)3-4-11(10)13-7/h3-6H,1-2H3,(H,13,16)(H,14,15) |
| SMIL | CC(=O)Nc1ccc2nc(C)cc(O)c2c1 |
| IUPAC navn | N-(4-hydroxy-2-methylquinolin-6-yl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.24 |
| Formel vægt | 216.0899 |