Få mere at vide
N-(4-formylfenyl)metansulfonamid, Mikromol™
Artikelnummer. 17971966
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17971966 100 mg
17901626 25 mg
30458942 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17971966 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0046.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-(4-formylphenyl)metansulfonamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(4-Formylphenyl)-methanesulphonamide
CAS 83922-54-7
Analyt- eller komponentnavne N-(4-Formylphenyl)-methanesulphonamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H9 N O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Sotalol Hydrochloride Imp. C (EP), Sotalol Imp. C (EP), Sotalol USP Related Compound B, Sotalol USP RC B, N-(4-Formylphenyl)-methanesulphonamide, Sotalol Related Compound B, Sotalol Hydrochloride Impurity C, Sotalol Impurity C
InChI formel InChI=1S/C8H9NO3S/c1-13(11,12)9-8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6,9H,1H3
SMIL CS(=O)(=O)Nc1ccc(C=O)cc1
IUPAC navn N-(4-formylphenyl)metansulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 199.23
Mængde 100 mg
Formel vægt 199.0303 g/mol