Få mere at vide
N-(4-formylfenyl)metansulfonamid, Mikromol™
Beskrivelse
N-(4-formylphenyl)metansulfonamid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Formylphenyl)-methanesulphonamide |
| CAS | 83922-54-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-(4-Formylphenyl)-methanesulphonamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H9 N O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Sotalol Hydrochloride Imp. C (EP), Sotalol Imp. C (EP), Sotalol USP Related Compound B, Sotalol USP RC B, N-(4-Formylphenyl)-methanesulphonamide, Sotalol Related Compound B, Sotalol Hydrochloride Impurity C, Sotalol Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3S/c1-13(11,12)9-8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6,9H,1H3 |
| SMIL | CS(=O)(=O)Nc1ccc(C=O)cc1 |
| IUPAC navn | N-(4-formylphenyl)metansulfonamid |
| Vis mere |